Learn More
1,2,2,6,6-Pentametil-4-piperidinol, 99%
Código de producto. 10421301 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10421301 250 g Frasco de plástico 250 g
10058521 5 g Frasco de vidrio 5 g
10043420 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10421301 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 300862500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2403-89-6 | C10H21NO | 171,28 g / mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2403-89-6
Fórmula molecular C10H21NO
Peso molecular (g/mol) 171.28
Número MDL MFCD00191220
Clave InChI NWHNXXMYEICZAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinol, 4-piperidinol, 1,2,2,6,6-pentamethyl, 4-hydroxy-1,2,2,6,6-pentamethylpiperidine, unii-lr520bam5v, 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-hydroxypiperidine, lr520bam5v, methyl-taa-ol, hopemp, pubchem22251, acmc-209g8a
PubChem CID 75472
Nombre IUPAC 1,2,2,6,6-pentametilpiperidin-4-ol
SMILES CC1(CC(CC(N1C)(C)C)O)C
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 1,2,2,6,6-Pentamethyl-4-piperidinol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 70°C to 76°C
Color Amarillo
Densidad 0.9670g/mL
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación 118°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.967
Información de solubilidad Solubility in water: in water: 4.8% (20°C). Other solubilities: in ethanol: 55% (20°C),in acetone: 38% (20°C),in chloroform: 52% (20°C)
Viscosidad 15.3 mPa.s (80°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.28
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Escamas
Vis mere Vis mindre
RU– Solo para uso en investigación
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.