missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
1,1,2,2-Tetrametilciclopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11405736

1,1,2,2-Tetrametilciclopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11405736
25 g, 25 g
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11405736

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20809.14

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 4127-47-3
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00060790
Clave InChI JCHUCGKEGUAHEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl, acmc-209jjk, jchucgkeguaheh-uhfffaoysa, 1,1,2,2-tetramethyl cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl-cyclopropaneMostrar másMostrar menos
PubChem CID 77778
Nombre IUPAC 1,1,2,2-Tetrametilciclopropano
SMILES CC1(C)CC1(C)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetramethylcyclopropane
Densidad 0.72
Punto de ebullición 76°C
Cantidad 25 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
1,1,2,2-Tetrametilciclopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado