Learn More
1,1,2,2-Tetrametilciclopropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495726 5 g 5 g
11405736 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11495726 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20809.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4127-47-3 | Molecular Formula: C7H14 | Molecular Weight: 98.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4127-47-3
Fórmula molecular C7H14
Peso molecular (g/mol) 98.19
Número MDL MFCD00060790
Clave InChI JCHUCGKEGUAHEH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl, acmc-209jjk, jchucgkeguaheh-uhfffaoysa, 1,1,2,2-tetramethyl cyclopropane, 1,1,2,2-tetramethyl-cyclopropane
PubChem CID 77778
Nombre IUPAC 1,1,2,2-Tetrametilciclopropano
SMILES CC1(C)CC1(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1,2,2-Tetramethylcyclopropane
Densidad 0.72
Punto de ebullición 76°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3295
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.19
Porcentaje de pureza 99%