Marcadores de peso molecular de ácidos nucleicos
Consulte nuestra amplia gama de marcadores de peso molecular de ácidos nucleicos para utilizarlos como estándares de tamaño aproximado en la electroforesis de ácidos nucleicos. Elija entre conjuntos individuales o series, preteñidos listos para usar, sin teñir o personalizados. Ofrecemos marcadores que cubren una amplia gama de tamaños para satisfacer sus necesidades.
Selección rápida
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas de la web
Código de producto 4529751
Thermo Scientific™ Escalera de ADN de 1 kb GeneRuler Plus
Código de producto 11873963
Thermo Scientific™ Estándar DNA Ladder Mix
Código de producto 4529773
Thermo Scientific™ Escalera de ADN de 100 bp GeneRuler
Código de producto 10005814
Invitrogen™ Marcadores de ARN Millennium™
Código de producto 4529650
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 100 pb, listo para usar
Código de producto 11531605
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 100 pb, listo para usar
Código de producto 10314340
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 100 pb, listo para usar
Código de producto 4529746
Thermo Scientific™ Escalera de ADN de 50 bp GeneRuler
Código de producto 15736548
Invitrogen™ E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA Ladder
Código de producto 10191120
Thermo Scientific™ O'RangeRuler DNA Ladders, ready-to-use
Código de producto 15766548
Invitrogen™ Estándar de ADN de rango ultrabajo
Código de producto 15726548
Invitrogen™ TrackIt™ Ultra Low Range DNA Ladder
Debe tener
Código de producto 10508950
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 100 pb, listo para usar
Código de producto 10784881
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 100 pb, listo para usar
Código de producto 10190740
Thermo Scientific™ FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
Código de producto 10630036
Invitrogen™ Century™-Plus RNA Markers
Código de producto 10181070
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 100 pb, listo para usar
Código de producto 10400280
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 100 pb, listo para usar
Código de producto 15756548
Invitrogen™ E-Gel™ Sizing DNA Ladder
Código de producto 11883993
Thermo Scientific™ Marcadores de peso molecular de ARN RiboRuler, listo para su uso
Complete su pedido
Código de producto 10666143
Invitrogen™ Tampón de carga de gel BlueJuice™ (10X)
Código de producto 4528904
Thermo Scientific™ Sistemas de electroforesis en minigel Owl™ EasyCast™ B2
Código de producto 10328162
Invitrogen™ Tinte de gel de ADN SYBR™ Safe
Preguntas frecuentes
Los tres principales tipos de marcadores de peso molecular de ácidos nucleicos son:
1. Marcadores de ADN (escaleras de ADN):
Estos consisten en fragmentos de ADN de tamaños conocidos, generalmente generados mediante la digestión de secuencias de ADN específicas con enzimas de restricción o mediante su síntesis. Los marcadores de ADN se utilizan para estimar el tamaño de los fragmentos de ADN en la electroforesis en gel. Se utilizan comúnmente en el análisis de productos de PCR, el análisis de polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP), clonación, secuenciación y genotipado. Ejemplos: escalera de 100 pb, escalera de 1 kb.
2. Marcadores de ARN (escaleras de ARN):
Estos son moléculas de ARN de tamaños conocidos, a menudo sintetizadas in vitro, que sirven como referencia para determinar el tamaño de los fragmentos de ARN. Los marcadores de ARN se utilizan en técnicas como el Northern blotting, la electroforesis en gel de ARN y la secuenciación de ARN para estimar el tamaño de los transcritos de ARN. Ejemplos: escalera de ARN de rango bajo, escalera de ARN de rango alto.
3. Marcadores de proteínas (escaleras de proteínas):
Aunque no son ácidos nucleicos, los marcadores de proteínas a menudo se incluyen en este contexto, ya que cumplen un propósito similar para las proteínas. Consisten en proteínas de pesos moleculares conocidos. Los marcadores de proteínas se utilizan en SDS-PAGE y Western blotting para estimar el peso molecular de las proteínas. Ejemplos: escalera de proteínas preteñida, escalera de proteínas sin teñir.
Estos tipos de marcadores son herramientas esenciales en biología molecular para determinar con precisión el tamaño de los ácidos nucleicos y las proteínas, asegurando la fiabilidad de los resultados experimentales.
Un marcador de peso molecular, también conocido como escalera de ADN, es un conjunto de fragmentos de ADN de tamaños conocidos utilizados como referencia para determinar el tamaño de los fragmentos de ADN en la electroforesis en gel. Aquí hay algunos puntos clave sobre los marcadores de peso molecular:
- Composición: Una escalera de ADN consiste en una serie de fragmentos de ADN con longitudes predefinidas. Estos fragmentos se generan típicamente mediante la digestión de una secuencia de ADN conocida con enzimas de restricción específicas o mediante su síntesis.
- Propósito: El propósito principal de una escalera de ADN es proporcionar una referencia para estimar el tamaño de los fragmentos de ADN desconocidos. Al comparar la migración de los fragmentos de ADN de la muestra con las bandas en la escalera de ADN, se puede determinar el tamaño aproximado de los fragmentos de la muestra.
- Visualización: Durante la electroforesis en gel, los fragmentos de ADN se separan según su tamaño. La escalera de ADN se carga en uno de los pocillos junto a las muestras. Después de la electroforesis, el gel se tiñe (por ejemplo, con bromuro de etidio o SYBR Safe) y se visualiza bajo luz UV u otro sistema de imagen. Las bandas de la escalera de ADN aparecen como bandas distintas en posiciones específicas correspondientes a sus tamaños.
- Aplicaciones: Las escaleras de ADN se utilizan en varias técnicas de biología molecular, incluyendo:
- Análisis de productos de PCR: Para verificar el tamaño de los fragmentos de ADN amplificados por PCR.
- Análisis de polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción (RFLP): Para analizar los tamaños de los fragmentos de ADN generados por la digestión con enzimas de restricción.
- Clonación y secuenciación: Para confirmar los tamaños de los insertos de ADN clonados.
- Genotipado y mapeo genético: Para determinar los tamaños de los fragmentos de ADN en estudios genéticos.
Hay varios tipos de escaleras de ADN disponibles, que van desde marcadores de bajo peso molecular (por ejemplo, escalera de 100 pb) hasta marcadores de alto peso molecular (por ejemplo, escalera de 1 kb), dependiendo del rango de tamaño de los fragmentos de ADN que se estén analizando.
Al seleccionar marcadores de peso molecular de ácidos nucleicos, considere los siguientes cinco factores importantes:
- Elija un marcador que cubra el rango de tamaños de los fragmentos de ADN o ARN que espera analizar. Por ejemplo, si está trabajando con productos de PCR pequeños, una escalera de ADN de bajo rango (por ejemplo, 100 pb a 1 kb) sería apropiada. Para fragmentos genómicos más grandes, podría ser necesaria una escalera de alto rango (por ejemplo, 1 kb a 10 kb).
- Seleccione un marcador con un número suficiente de bandas dentro del rango de tamaño deseado para permitir una determinación precisa del tamaño. Más bandas proporcionan una mejor resolución y más puntos de referencia para estimar los tamaños de sus muestras.
- Asegúrese de que el marcador sea compatible con los métodos de tinción que planea usar, como bromuro de etidio, SYBR Safe u otros colorantes para ácidos nucleicos. Algunos marcadores vienen pre-teñidos para mayor comodidad.
- Considere la concentración y el brillo de las bandas del marcador. Las bandas deben ser claramente visibles y distintas después de la electroforesis y la tinción. Esto es particularmente importante para medir y cuantificar con precisión sus muestras.
- Algunos marcadores están diseñados para aplicaciones específicas, como marcadores de ARN para Northern blotting o marcadores de ADN para Southern blotting. Asegúrese de que el marcador que elija sea adecuado para el tipo de ácido nucleico y la aplicación específica con la que está trabajando.