Learn More
Invitrogen™ Marcadores de ARN Millennium™
Código de producto. 10005814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10005814 50 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10005814 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM7150
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para una determinación precisa del tamaño de las transcripciones de ARN monocatenario de 0,5 a 9 kb y pueden usarse en cualquier protocolo northern.
Se proporcionan suficientes marcadores para 25 carriles de gel northern. Son una mezcla de 10 transcripciones de ARN discretas con tamaños fáciles de recordar: 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 y 9 kilobases. Los marcadores pueden teñirse con bromuro de etidio durante o después de la electroforesis. Debido a su cantidad y espaciado uniforme, estos marcadores son ideales para construir curvas estándar muy precisas para la determinación del tamaño del ARNm. También proporcionan una escala de referencia para facilitar la verificación y comparación de bandas conocidas. El 1–2μg (1–2μg) de marcadores de ARN Millennium™ generarán 10 bandas distintas en un gel de agarosa desnaturalizante al 1 % con tinción de bromuro de etidio. Todos los lotes marcadores se someten a pruebas de nucleasas estrictas y se demuestra que son estables durante la noche a 37°C. Compatible con agarosa desnaturalizante y geles que contienen formaldehído.
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, Northern Blotting, blotting y electroforesis en gel de ácidos nucleicos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar por debajo de -70 °C.
Concentración 1 μg/μl
Listo para cargar No
Intervalo de tamaños De 0,5 a 9 kb
Compatibilidad del gel Geles que contienen formaldehído, geles de agarosa desnaturalizantes
Cantidad 50 μl
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos Ambion, Marcadores del Milenio
Tipo de producto Marcador de ARN