Learn More
Invitrogen™ Estándar de ADN de rango ultrabajo
Descripción
Includes
Escalera de ADN y un vial de tampón de carga 6X TrackIt™ Cyan/Yellow
La escalera de ADN de rango ultrabajo Invitrogen está diseñada para el dimensionamiento y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en un intervalo de 10 bp a 300 bp. La escalera de ADN de rango ultrabajo está formada por nueve fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía con bandas de referencia en 100 bp para una orientación cómoda.
La escalera de ADN de rango ultrabajo es idónea para la separación en geles de agarosa al 4–5 %.
Características destacadas del estándar de ADN de rango ultrabajo:
- Fragmentos purificados mediante cromatografía con bandas nítidas y claras: para ofrecer resultados uniformes y fiables
- Práctica: se suministra con el tampón de carga 6X TrackIt Cyan/Yellow para el seguimiento de la migración del ADN
- Preciso: una cantidad exacta de ADN en cada banda
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Estándar de ADN de rango ultra bajo de 100 μl • Tampón de carga cian/amarillo de 1 ml Almacenar a -20 °C |
| Concentración | 0,5 μg/μL |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | No |
| Volumen de carga de muestras | 1 ml |
| Intervalo de tamaños | De 10 bp a 300 bp |
| Volumen (métrico) | 100 µl |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| Cantidad | 50 μg |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
| Mostrar más |