Learn More
Invitrogen™ TrackIt™ Ultra Low Range DNA Ladder
Descripción
Includes
Escalera de ADN y un vial de tampón de carga 6X TrackIt™ Cyan/Yellow
Invitrogen TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder is ready to use and designed for sizing and approximate quantification of double-stranded DNA in the range of 10 bp to 300 bp. TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder consists of nine individual chromatography-purified DNA fragments and has a reference band at 100 bp for easy orientation.
TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder is ideal for separation on 4–5% agarose gels.
La escalera de ADN de rango ultrabajo Invitrogen TrackIt está lista para su uso y diseñada para el dimensionamiento y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en un intervalo de 10 bp a 300 bp. La escalera de ADN de rango ultrabajo TrackIt está formada por nueve fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía con bandas de referencia en 100 bp para una orientación cómoda.
La escalera de ADN de rango ultrabajo TrackIt es idónea para la separación en geles de agarosa al 4–5 %.
Características destacadas de la escalera de ADN de rango ultrabajo TrackIt:
- Bandas nítidas y claras: fragmentos purificados mediante cromatografía para ofrecer resultados uniformes y fiables, estable a temperatura ambiente hasta seis meses
- Lista para usar: se mezcla previamente con tampón de carga 6X Tracklt Cyan/Yellow para el seguimiento de la migración del ADN
- Preciso: una cantidad exacta de ADN en cada banda
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 500 μL TrackIt Ultra Low Range DNA Ladder • 1 mL TrackIt Cyan/Yellow Loding Dye Store at room temperature or at 4°C for up to 24 months. For longer periods, store at -20°C. |
| Concentración | 0,1 μg/μL |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | Sí |
| Volumen de carga de muestras | 1 ml |
| Intervalo de tamaños | De 10 bp a 300 bp |
| Volumen (métrico) | 500 μL |
| Compatibilidad del gel | Geles de agarosa |
| N.º de reacciones | 100 aplicaciones |
| Cantidad | 50 μg |
| Mostrar más |