Learn More
Thermo Scientific™ Estándar de ADN GeneRuler de 100 pb, listo para usar
Código de producto. 11531605 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
100BP DNA Ladder
100BP Plus DNA Ladder
1KB DNA Ladder
1KB Plus DNA Ladder
50BP DNA Ladder
DNA Ladder Mix
High Range DNA Ladder
Low Range DNA Ladder
Ultra Low Range DNA Ladder
Cantidad:
100 aplicaciones
500 aplicaciones
Intervalo de tamaños:
De 100 bp a 10000 bp
De 100 bp a 1000 bp
De 100 bp a 3000 bp
De 10171 bp a 48502 bp
De 10 bp a 300 bp
De 250 bp a 10000 bp
De 25 bp a 700 bp
De 50 bp a 1000 bp
De 75 bp a 20000 bp
Number of Markers:
8
10
11
13
14
15
21
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
paquete de 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Intervalo de tamaños Number of Markers Tamaño de la unidad
11531605 DNA Ladder Mix 500 aplicaciones De 100 bp a 10000 bp 21 paquete de 5
10400280 Ultra Low Range DNA Ladder 100 aplicaciones De 10 bp a 300 bp 11 50 microgramos
10784881 Low Range DNA Ladder 100 aplicaciones De 25 bp a 700 bp 10 50 microgramos
10314340 50BP DNA Ladder 100 aplicaciones De 50 bp a 1000 bp 13 50 microgramos
10600301 1KB Plus DNA Ladder 100 aplicaciones De 75 bp a 20000 bp 15 50 microgramos
10328179 100BP DNA Ladder 100 aplicaciones De 100 bp a 1000 bp 10 50 microgramos
10364280 100BP Plus DNA Ladder 100 aplicaciones De 100 bp a 3000 bp 14 50 microgramos
10181070 DNA Ladder Mix 100 aplicaciones De 100 bp a 10000 bp 21 50 microgramos
10809360 1KB DNA Ladder 100 aplicaciones De 250 bp a 10000 bp 14 50 microgramos
10508950 High Range DNA Ladder 100 aplicaciones De 10171 bp a 48502 bp 8 50 microgramos
10101240 1KB Plus DNA Ladder 500 aplicaciones De 75 bp a 20000 bp 15 paquete de 5
11883953 100BP DNA Ladder 500 aplicaciones De 100 bp a 1000 bp 10 paquete de 5
10181260 100BP Plus DNA Ladder 500 aplicaciones De 100 bp a 3000 bp 14 paquete de 5
11571595 1KB DNA Ladder 500 aplicaciones De 250 bp a 10000 bp 14 paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 11531605 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SM0333
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Realice la medición y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa.
La escalera de ADN de 100 bp GeneRuler, lista para usar de 100 bp a 1000 bp , se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de fragmentos de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 100 bp GeneRuler, lista para usar, se mezcla previamente con colorante de carga de ADN 6X para la carga directa en gel.
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN GeneRuler Mix se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4. La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
  • Bandas nítidas
  • Bandas de referencia brillantes (en rojo)
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Number of Markers 21
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 100 bp a 10000 bp
Volumen (métrico) 5 x 50 μg
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Cantidad 500 aplicaciones
Línea de productos GeneRuler
Tipo de producto DNA Ladder Mix