Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ 1 Kb Plus Express DNA Ladder
Descripción
Includes
Escalera de ADN y un vial de tampón de carga de muestras 1X E-Gel™
La escalera de ADN de 1 Kb Invitrogen E-Gel Plus Express está diseñada para realizar el dimensionamiento y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en un intervalo de 100 a 5000 bp. La escalera de ADN de 1 Kb E-Gel Plus Express está formada por nueve fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía con bandas de referencia en 1500 y 500 bp para una orientación cómoda.
La escalera de ADN de 1 Kb E-Gel Plus Express está específicamente formulada para proporcionar un rendimiento óptimo en geles de agarosa prefundidos E-Gel.
Características destacadas de la escalera de ADN de 1 Kb E-Gel Plus Express:
- Rendimiento: optimizado para su uso con geles de agarosa E-Gel CloneWell II
- Bandas nítidas y claras: fragmentos purificados mediante cromatografía para ofrecer resultados uniformes y fiables, estable a temperatura ambiente hasta seis meses
- Listo para su uso: mezclado previamente con tampón de carga
- Cómoda: provista con tampón de carga de muestras 1X E-Gel
- Preciso: una cantidad exacta de ADN en cada banda
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Escalera de ADN de 1 Kb E-Gel Plus Express de 2 x 1,25 ml • Tampones de carga de muestras 1X E-Gel de 1,25 ml Almacenar a temperatura ambiente o a 4°C durante un máximo de seis meses. Durante periodos más largos, almacenar a -20 °C. |
| Concentración | 0,04 µg/µL |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | Sí |
| Volumen de carga de muestras | 1,25 mL |
| Intervalo de tamaños | 100 bp - 5000 bp |
| Volumen (métrico) | 2 x 1,25 mL |
| Compatibilidad del gel | CloneWell™ II E-Gels, geles de peine simple |
| Cantidad | 100 applications |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
| Mostrar más |