Learn More
Thermo Scientific™ Escalera de ADN de 100 bp GeneRuler
Código de producto. p-4529773 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10588170 50 μg 50 microgramos
11873953 5 x 50 μg paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10588170 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SM0241
Realice la medición y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa.
La escalera de ADN de 100 bp GeneRuler (de 100 a 1000 bp) se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de una amplia gama de ADN bicatenario en geles de poliacrilamida o agarosa. Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía.
La escalera de ADN de 100 bp GeneRuler se puede marcar radioactivamente con polinucleótido cinasa T4 (consulte el protocolo).
La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. GeneRuler 100 bp DNA Ladder se puede marcar radioactivamente con T4 Polynucleotide Kinase, consulte el protocolo. La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
  • Bandas nítidas
  • Bandas de referencia brillantes (en rojo)
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Listo para cargar No
Intervalo de tamaños De 100 bp a 1000 bp
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Cantidad 50 μg
Línea de productos GeneRuler
Tipo de producto Marcador de peso molecular