Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
Código de producto. 10190740 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de tamaños:
De 100 bp a 5000 bp
De 10 bp a 200 bp
De 500 pb a 10 000
De 50 bp a 1500 bp
Tamaño de la unidad:
1000 microlitros
2 PCS
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de tamaños Tamaño de la unidad
10190740 De 100 bp a 5000 bp 1000 microlitros
10410280 De 10 bp a 200 bp paquete de 2
10528740 De 50 bp a 1500 bp paquete de 2
10669320 De 500 pb a 10 000 2 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10190740 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SM1113
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders are engineered for fast and convenient sizing and approximate quantification of double stranded DNA fragments.
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders is a fast and convenient tool for double-stranded DNA sizing during electrophoresis. It's specifically engineered for rapid sizing and approximate quantification of DNA on both conventional agarose gels and high-throughput E-Gels (in 48- and 96-well formats).
The ladder is a mixture of five blunt-ended chromatography-purified individual DNA fragments. This allows you to achieve precise results faster, saving valuable lab time.
Características destacadas
  • Separación rápida (de 8 a 14 min.)
  • Distancia de separación corta (de 10 a 20 mm)
  • Bandas nítidas, tamaños y cantidades de fragmentos fáciles de recordar
  • Lista para su uso -mezclada previamente con tampón de carga
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Azul de bromofenol
Listo para cargar Sí
Intervalo de tamaños De 100 bp a 5000 bp
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Cantidad 1000 μl
Línea de productos FastRuler
Tipo de producto Estándar de ADN de rango medio
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.