Learn More
Thermo Scientific™ Estándar DNA Ladder Mix
Código de producto. 11873963 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 50 μg
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11873963 5 x 50 μg paquete de 5
1 options
Código de producto. 11873963 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SM0331
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler DNA Ladder Mix se recomienda para la medición y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en geles de agarosa.
Dimensione y cuantifique de forma aproximada una amplia variedad de ADN bicatenario en geles de agarosa con la escalera de ADN Thermo Scientific™ Fermentas GeneRuler™ Mix.
Los marcadores de peso molecular son una mezcla de fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía. La escalera de ADN GeneRuler Mix se puede marcar radiactivamente con polinucleótido quinasa T4. La escalera se suministra con el colorante de carga de ADN 6X.
  • Ideal tanto para la selección de tamaño de ADN como para la cuantificación aproximada
  • Bandas nítidas
  • Bandas de referencia brillantes (en rojo)
  • Se suministra con colorante de carga para una muestra de ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 6X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, azul de bromofenol, naranja G
Listo para cargar No
Intervalo de tamaños De 100 bp a 10000 bp
Compatibilidad del gel Geles de agarosa
Contenido del kit 6X DNA Loading Dye, 2 x 1 ml
Cantidad 5 x 50 μg
Línea de productos GeneRuler
Tipo de producto Mezcla de marcadores de ADN