Learn More
Thermo Scientific™ Marcadores de peso molecular de ARN RiboRuler, listo para su uso
Código de producto. 11883993 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 40 μL
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11883993 5 x 40 μL 5 PCS
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11883993 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SM1823
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Realice el dimensionamiento y la cuantificación de ARN en geles nativos o desnaturalizantes con esta escalera de ARN lista para usar compuesta de ocho transcritos de ARN monocatenario purificados mediante cromatografía.
La escalera de ARN de rango alto RiboRuler, de 200 a 6000 bases y lista para usar, es una mezcla de ocho transcritos de ARN monocatenario purificados mediante cromatografía (de 200 bp a 6000 bp de longitud), generados a partir de plantillas específicas que contienen un fragmento del poliligador pTZ19R y fragmentos de fago Lambda. La escalera se premezcla con colorante de carga.
La escalera de ARN de rango alto RiboRuler, lista para usar, se compone de transcritos purificados mediante cromatografía que los libera de NTP y productos de degradación del ARN. La concentración de cada transcrito de ARN se determina espectrofotométricamente (consulte la imagen para conocer las cantidades exactas). Para minimizar la posibilidad de contaminación durante el uso, la escalera se divide en partes iguales en volúmenes más pequeños.
Características destacadas
  • Bandas nítidas de intensidad uniforme
  • Tamaños y cantidades de banda fáciles de recordar
  • La concentración predeterminada de las bandas de la escalera permite la cuantificación aproximada de ARN
  • Se suministra con colorante de carga de ARN 2X
  • Estable durante seis meses a -20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Tipo de gel Agarosa
Etiqueta o tinte Xileno cianol FF, azul de bromofenol, bromuro de etidio
Intervalo de tamaños De 200 bp a 6000 bp
Cantidad 5 x 40 μL
Línea de productos RiboRuler
Tipo de producto Estándar de ADN de rango alto
compliance-icons
Nombre del producto
  • RiboRuler High Range RNA Ladder, ready-to-use
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, formamide