Learn More
Invitrogen™ Century™-Plus RNA Markers
Código de producto. 10630036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 tubo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10630036 1 tubo cada uno
1 options
Código de producto. 10630036 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM7145
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Un conjunto de siete transcripciones in vitro de 100, 200, 300, 400, 500, 750 y 1000 bases
Los marcadores de ARN Invitrogen™ Century™-Plus no están etiquetados para la tinción con EtBr y se suministran en un tubo que contiene 50μg a una concentración de 1 mg/ml. Los marcadores se mezclan previamente para proporcionar una tinción equivalente en un gel de urea de poliacrilamida/8 M al 5 % y son útiles como estándares de tamaño de ARN en electroforesis en gel desnaturalizante. Los marcadores de 1 a 2μg (2 a 4μl) generarán siete bandas distintas en un gel de acrilamida TBE-Urea con tinción EtBr. Probado para estar libre de nucleasas y estable durante la noche a 37 °C. Compatible con geles de agarosa y poliacrilamida desnaturalizantes.
Electroforesis en gel de acrilamida, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar por debajo de – 70 °C.
Concentración 1 mg/ml
Listo para cargar No
Intervalo de tamaños De 0,1 a 1 kb
Compatibilidad del gel Geles de agarosa desnaturalizantes, geles de poliacrilamida desnaturalizantes
Masa 50 µg
Cantidad 1 tubo
Condiciones de envío Hielo seco
Línea de productos Ambion, siglo de ARN
Tipo de producto Marcador de ARN