Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Sizing DNA Ladder
Descripción
Includes
Escalera de ADN y un vial de tampón de carga de muestras 1X E-Gel™
La escalera de ADN de dimensionamiento Invitrogen E-Gel está diseñada para el dimensionamiento y la cuantificación aproximada de ADN bicatenario en un intervalo de 50 a 1500 bp. La escalera de ADN de dimensionamiento E-Gel está formada por 19 fragmentos de ADN individuales purificados mediante cromatografía con bandas de referencia en 1000, 500 y 200 bp para una orientación cómoda.
El estándar de ADN para dimensionamiento E-Gel está específicamente formulado para proporcionar un rendimiento óptimo en geles de agarosa prefundidos E-Gel.
Aspectos destacados del estándar de ADN para dimensionamiento E-Gel:
- Rendimiento: optimizado para su uso con geles de agarosa E-Gel SizeSelect II
- Bandas nítidas y claras: fragmentos purificados mediante cromatografía para ofrecer resultados uniformes y fiables, estable a temperatura ambiente hasta seis meses
- Listo para su uso: mezclado previamente con tampón de carga
- Cómoda: provista con tampón de carga de muestras 1X E-Gel
- Preciso: una cantidad exacta de ADN en cada banda
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • Escalera de ADN de dimensionamiento E-Gel de 2 x 1,25 ml • Tampones de carga de muestras 1X E-Gel de 1,25 ml Almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C durante un máximo de seis meses. Para periodos más largos, almacenar a -20°C |
| Concentración | 0,002 µg/µL |
| Tipo de gel | Agarosa |
| Listo para cargar | Sí |
| Volumen de carga de muestras | 1,25 mL |
| Intervalo de tamaños | 50 bp - 1500 bp |
| Volumen (métrico) | 2 x 1,25 mL |
| Compatibilidad del gel | E-Gels de peine simple, E-Gels SizeSelect™ II |
| Cantidad | 100 applications |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco |
| Mostrar más |