UserName
24983_Merch_P1_Product
Reactivos de disociación
Los reactivos de disociación se utilizan para separar las células de los sustratos superficiales y de otras células. Elige entre reactivos de disociación en diferentes formatos, como líquido, sólido o congelado, para distintos tipos de células o con o sin aditivos, según tus necesidades.
DESTACADOS
Gibco™ Tripsina (2,5 %), sin rojo de fenol
Elaborada a partir de tripsina en polvo, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino. Se utiliza para la disociación celular, el pasaje rutinario de cultivos celulares y la disociación de tejidos primarios.
Gibco™ Trypsin (2.5%), no phenol red
Enzima Gibco™ TrypLE™ Select (10X), sin rojo de fenol
Para la disociación de una amplia gama de células mamíferas adherentes
Enzima recombinante, libre de origen animal, que actúa con suavidad sobre las células y es estable a temperatura ambiente.
Gibco™ TrypLE™ Select Enzyme (10X), no phenol red
Reactivo de disociación celular Cytiva HyrTrp
Para la producción de vacunas basadas en células y procesos de cultivo de células madre, células primarias y de terapia génica
Alternativa recombinante y libre de componentes de origen animal a la tripsina porcina tradicional.
Cytiva HyrTrp Cell Dissociation Reagent
Ahorra ahora: ofertas exclusivas
Imprescindible
Completa tu pedido: grandes ofertas
Coladores celulares
Los coladores celulares se utilizan para filtrar muestras de células madre y primarias con el fin de obtener suspensiones celulares uniformes a partir de tejidos y para la preparación de muestras para citometría de flujo. También disponibles en forma de tubos de ensayo con tapones a presión con colador y para puntas de pipeta. Estériles, con malla de nailon.
Cell Strainers
Rascadores celulares
Los rascadores celulares son dispositivos de mango largo con cabezales angulados y biselados, diseñados para recoger células de frascos, placas y botellas de cultivo celular y tisular. Proporcionan un contacto uniforme y reducen el daño celular durante la recogida. Se ofrecen estériles y están disponibles en diversas longitudes y diseños.
Cell Scrapers
Tubos de cultivo celular
Los tubos de cultivo celular se utilizan para almacenar y mantener cultivos celulares vivos, tanto adherentes como no adherentes. Para obtener buenos resultados en el cultivo celular, los tubos deben ser no citotóxicos, estériles y estar libres de DNasa y RNasa detectables, ADN humano y pirógenos.
Cell Culture Tubes
FAQ
Un reactivo de disociación es una sustancia química utilizada para descomponer o separar estructuras biológicas complejas en sus componentes individuales. Estos reactivos se emplean habitualmente en diversos procedimientos de laboratorio para disociar células, tejidos o complejos moleculares. A continuación se presentan algunos ejemplos y sus aplicaciones:
Disociación celular
  • Tripsina: Una enzima utilizada para disociar células adherentes de las superficies de cultivo y entre sí mediante la degradación de proteínas
  • Colagenasa: Una enzima que degrada el colágeno en los tejidos, utilizada para aislar células a partir de muestras de tejido
Disociación de complejos proteicos:
  • Detergentes (p. ej., SDS, Triton X-100): Utilizados para solubilizar y disociar complejos proteicos mediante la alteración de las interacciones hidrofóbicas
  • Urea o clorhidrato de guanidina: Potentes agentes desnaturalizantes utilizados para disociar interacciones proteína-proteína mediante la alteración de los enlaces de hidrógeno y las interacciones hidrofóbicas
Disociación de ácidos nucleicos:
  • Formamida: Utilizada para desnaturalizar ácidos nucleicos mediante la alteración de los enlaces de hidrógeno entre los pares de bases
  • Soluciones alcalinas (p. ej., NaOH): Utilizadas para desnaturalizar el ADN rompiendo los enlaces de hidrógeno
La tripsina y el EDTA se utilizan habitualmente en conjunto para disociar células adherentes en cultivo celular. A continuación se explica cómo actúa cada uno:
La tripsina es una enzima proteolítica que degrada las proteínas. Escinde específicamente los enlaces peptídicos en el lado carboxilo de los aminoácidos lisina y arginina. Cuando se aplica a un cultivo celular, la tripsina digiere las proteínas que median la adhesión célula-célula y célula-matriz, desprendiendo eficazmente las células de la superficie de cultivo y separándolas entre sí.
El EDTA (ácido etilendiaminotetraacético) es un agente quelante que se une a iones metálicos divalentes como el calcio y el magnesio. Estos iones metálicos son esenciales para el funcionamiento de las moléculas de adhesión celular (CAM), como las integrinas y las cadherinas. Al quelar estos iones, el EDTA altera las CAM, debilitando las interacciones célula-célula y célula-matriz y mejorando la eficacia de la tripsina.
El EDTA se utiliza con frecuencia junto con la tripsina en una solución de tripsina-EDTA. En primer lugar, el EDTA debilita la adhesión celular al quelar los iones de calcio y magnesio, y posteriormente la tripsina degrada aún más las proteínas de adhesión, facilitando una disociación celular eficiente. El uso conjunto de tripsina y EDTA garantiza una disociación eficaz y suave de las células adherentes, minimizando el daño y manteniendo la viabilidad celular.
Al seleccionar reactivos de disociación para cultivo celular o disociación de tejidos, tenga en cuenta lo siguiente:
  1. Los distintos tipos de células y tejidos presentan diferentes sensibilidades y composiciones estructurales. Elija reactivos adecuados para el tipo específico de célula o tejido con el que esté trabajando.
  2. Asegúrese de que el proceso de disociación preserve la viabilidad y la funcionalidad celular. Algunos reactivos pueden ser demasiado agresivos para determinados tipos celulares, afectando su crecimiento o comportamiento posterior.
  3. Evalúe la eficacia del reactivo para disociar las células en un plazo razonable. Una disociación ineficiente puede provocar una exposición prolongada, con el consiguiente riesgo de dañar las células.
  4. Considere cómo el reactivo de disociación puede afectar a los experimentos o aplicaciones posteriores. Algunos reactivos pueden dejar residuos o alterar los marcadores de superficie celular, afectando procesos posteriores como la citometría de flujo, la clasificación celular o los ensayos moleculares.
  5. Evalúe la seguridad y la facilidad de manipulación del reactivo. Algunos reactivos pueden ser tóxicos o requerir precauciones específicas de manejo. Asegúrese de que existan protocolos adecuados para su uso seguro.
Recursos e información relacionada
Manipular con cuidado: producto de disociación suave para células sensibles
Encuentra información sobre el reactivo de disociación celular StemPro Accutase, una alternativa más suave a la tripsina/EDTA.
Handle With Care: Gentle Dissociation Product for Sensitive Cells
Dominio de los medios de cultivo celular
Encuentra información sobre todo lo relacionado con el cultivo celular.
Media Mastery for Cell Culture
Marcas líderes