Learn More
Gibco™ Dispasa II, polvo
Código de producto. 11510536 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11510536 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11510536 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 17105041
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    782.00€
    719.65€ / 5 g
    Ahorro 62.35€
    7% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Amino-endopeptidasa que hidroliza los enlaces peptídicos aminoterminales de los residuos aminoácidos no polares.
La dispasa II tiene una leve acción proteolítica que resulta útil para el aislamiento y el pasaje rutinario de células primarias. La dispasa II es relativamente suave, se desasocia bien con temperatura y pH fisiológicos y en general mantiene la integridad de la membrana celular.
  • Producido en Bacillus polymyxa
  • Envasada como polvo liofilizado no estéril para su uso en investigación en disociación de células o tejidos y para evitar la aglutinación en cultivos en suspensión.
  • La actividad es >0,5 unidades/mg
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: de 2 °C a 8 °C. Proteger de la luz
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Formulario Liofilizado
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad No estéril
Cantidad 5 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente