Learn More
MP Biomedicals™ Accutase
Código de producto. 11420705 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420705 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11420705 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 091000449
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.15€
    68.25€ / 100 ml
    Ahorro 14.90€
    17% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Nuevo reemplazo de tripsina que exhibe tanto proteasa como actividades colagenolíticas.
  • Nuevo reemplazo de tripsina que exhibe tanto proteasa como actividades colagenolíticas para lograr el desprendimiento de las células
  • Eficaz en la separación de fibroblastos primarios, células endoteliales, neuronas, líneas de células tumorales y células de insectos
  • Mantiene la mayoría de los antígenos de superficie celular
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril
pH Desde 6,8 hasta 7,8
Cantidad 100 mL
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.