Learn More
Gibco™ Inhibidor de la tripsina de soja, polvo
Código de producto. 10684033 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10684033 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10684033 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 17075029
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La tripsina se inhibe en una relación molar 1:1, mientras que la quimotripsina y plasmina se inhiben en menor medida.
También inhibe otras proteasas de serina. Tiene una actividad superior a 7000 unidades BAEE por mg. Se debe preparar una solución madre del inhibidor de la tripsina de soja de 0,5 mg/ml mediante la disolución del polvo no estéril en tampón de borato de 0,01 M o solución salina tamponada con fosfato de Dulbecco (DPBS), sin calcio ni magnesio. Filtre y esterilice la solución madre y almacénela hasta una semana a 2 - 8 °C.
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De – 5 a – 30 °C
Condiciones de envío: Congelado
Tipo de célula Células de mamíferos
Formulario Congelado, en polvo
Tipo de producto Inhibidor de la tripsina
Esterilidad No estéril
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio
Cantidad 1 g
Condiciones de envío Hielo seco