Learn More
Gibco™ Tripsina-EDTA (0,5 %), sin rojo de fenol
Código de producto. 10779413 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10779413 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 10779413 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 15400054
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricada con polvo de tripsina, una mezcla irradiada de proteasas derivadas del páncreas porcino
Debido a su fuerza digestiva, la solución de tripsina se usa ampliamente para la disociación celular, el pase de cultivos celulares rutinario y la disociación de tejido primaria. Las formas concentradas de tripsina se pueden diluir asépticamente a 1X mediante una solución salina equilibrada sin calcio ni magnesio. La concentración de tripsina necesaria para la disociación varía en función del tipo de célula y de los requerimientos experimentales.
  • En las soluciones se comprueba el pH, la osmolalidad, la esterilidad y el rendimiento
  • Antes de la fabricación, las materias primas se prueban para detectar radiación con haces de electrones; asimismo, se comprueba si existe contaminación mediante endotoxinas, VPP, PCV 1/2, micoplasma, bacterias, hongos y virus, al tiempo que se realizan varios ensayos de actividad, análisis de cenizas y análisis de humedad.
  • La trazabilidad documentada disponible incluye la trazabilidad del lote, certificados de origen animal, análisis de lotes, certificados de radiación, un resumen de inactivación viral y transparencia de la cadena de suministro
Embalaje sostenible
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Compliance
Se fabrica en instalaciones que cumplen con las buenas prácticas de fabricación, registradas en la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos como fabricante de productos sanitarios y certificadas según la norma ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quelantes EDTA
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De -5 °C a -20 °C
Vida útil: 18 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Origen animal
Concentración 10 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos EDTA
Sin aditivos Sin rojo fenol
Osmolalidad 300-345 mOsm/kg
pH Desde 7,1 hasta 8,0
Línea de productos Gibco
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo húmedo
Fuente Origen animal
Probado para Bioensayo in vitro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • TRYPSIN-EDTA 10X
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: trypsin
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.