Learn More
Corning™ 0,25 % de tripsina, 0,1 % de EDTA en HBSS sin calcio, magnesio y bicarbonato de sodio
BIOPHARMA
Código de producto. 15333651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15333651 6 x 100 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 15333651 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 25053CI
 Artículo restringido
En stock
Se utiliza para liberar enzimáticamente las células adherentes de las placas de cultivo tisular para su paso.
  • EDTA mejora la eficacia de la tripsina
  • Fabricado bajo los estándares líderes en la industria para obtener un bajo contenido de endotoxinas y resultados superiores
  • Certificado de análisis disponible
  • Reactivos de disociación enzimática probados para el parvovirus porcino
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento de -20 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril
Sin aditivos Sin calcio, Sin magnesio, Sin bicarbonato sódico
pH Desde 7 hasta 7,6
Cantidad 6 x 100 mL