Learn More
Gibco™ Enzima TrypLE™ Express (1X), sin rojo fenol
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4919324 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
5 L
20 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
5 litros
500 ml
paquete de 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10718463 100 mL 100 ml
11528856 500 mL 500 ml
11538856 20 x 100 mL paquete de 20
11570926 5 L 5 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10718463 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 12604013
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
A diferencia de la tripsina porcina, no contiene componentes derivados de animales
TrypLE Express is an animal origin-free, recombinant enzyme used for dissociating a wide range of adherent mammalian cells, including CHO, HEK 293, A529, primary human keratinocytes, and embryonic stem cells. TrypLE Express cleaves peptide bonds on the C-terminal sides of lysine and arginine, and is a direct replacement for trypsin. Its exceptional purity increases specificity and reduces damage to cells that can be caused by other enzymes present in some trypsin extracts. We offer a variety of TrypLE formulations for a range of cell culture applications.
Escinde los enlaces peptídicos en los extremos C-terminales de lisina y arginina, y es un sustituto directo de la tripsina. La excepcional pureza aumenta la especificidad y reduce el daño en las células que pueden provocar otras enzimas presentes en algunos extractos de tripsina. Se utiliza para la disociación de una amplia gama de células de mamíferos adherentes, como CHO, HEK 293, A529, queratinocitos humanos primarios y células madre embrionarias.
  • Delicado con las células
  • Estable a temperatura ambiente durante 24 meses
  • Facilidad de uso:
  • Sin material de origen animal
  • Delicado con las células; su pureza aumenta la especificidad debido a la acción de una sola enzima y reduce el daño causado por la disociación de múltiples enzimas en tripsina y otros extractos
  • Puede sustituir directamente a la tripsina en protocolos existentes.
  • Simplemente la dilución inactiva TrypLE Express, lo que evita la necesidad de inhibidores de la tripsina, como suero bovino fetal (SBF).
Envasado sostenible, con bajo consumo energético y menos peligros
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Compliance
Manufactured at a cGMP-compliant facility that is registered with the FDA as a medical device manufacturer and is certified to ISO 13485 standards.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quelantes EDTA
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 °C a 30 °C, proteger de la luz
Condiciones de almacenamiento alternativas: de 2 °C a 8 °C o de – 5 °C a – 20 °C
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Tipo de célula Células de mamíferos
Clasificación Libre de material de origen animal
Concentración 1X
Tipo de cultivo Cultivo celular adherente
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril con filtro
Sin aditivos Sin rojo fenol
Características ecológicas ACT Ecolabel (Silver)
Osmolalidad Comprobar y grabar
pH entre 6 y 8
Línea de productos Gibco
Cantidad 100 mL
Notas Temperatura ambiente estable
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fuente Libre de material de origen animal
Probado para Bioensayo in vitro