Learn More
Corning™ 10 % de SDS (Dodecilsulfato sódico)
BIOPHARMA
Código de producto. 15323721
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15323721 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15323721 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 46040CI
 Artículo restringido
En stock
Potente desnaturalizador de proteínas producido conforme a los estándares más estrictos del sector
  • Agente humidificante aniónico para soluciones ácidas y alcalinas
  • Para la solubilización de proteínas y lípidos en el análisis de proteínas SDS-PAGE y la purificación de ácidos nucleicos
  • Preparado en 18 megaohm de agua y filtrado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 15° hasta 30 °C
Formulario Líquido
Formulación El 10 % de la solución se prepara en 18 megaohm de agua y se filtra al 0,2 μm
Cantidad 100 mL