Learn More
Gibco™ Reactivo de disociación celular StemPro™ Accutase™
Código de producto. 11599686 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11599686 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11599686 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1110501
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Reactivo de disociación celular StemPro Accutase
StemPro Accutase reagent is a gentle cell dissociation solution used for the detaching of cells while maintaining high cell viability as compared to animal-origin enzymes such as trypsin. It does not contain mammalian- or bacterial-derived products. Cell lines tested for StemPro Accutase reagent application include human embryonic stem cells, human mesenchymal stem cells, human neural stem cells, and primary cells.
El reactivo de disociación de células StemPro™ Accutase™ es una solución de desprendimiento de las células de enzimas proteolíticas y colagenolíticas. Accutase™ no contiene productos derivados de bacterias ni de mamíferos. Es útil para el desprendimiento rutinario de las células del instrumental de plástico de cultivos celulares y del instrumental de plástico revestido de adhesión, incluidos Geltrex™, CELLStart™ y polímeros. Accutase™ proporciona un rendimiento excelente para el desprendimiento de células madre y primarias y el mantenimiento de una elevada viabilidad celular en comparación con las enzimas de origen animal como la tripsina. Entre las aplicaciones posteriores al tratamiento con Accutase™ se incluyen los análisis de marcadores de la superficie celular, los ensayos de crecimiento, la proliferación celular, la migración de células tumorales, el paso de células rutinario, la ampliación de la producción (biorreactor) y la citometría de flujo. Las líneas de células probadas para la aplicación Accutase™ incluyen células madre embrionarias humanas, células madre mesenquimales humanas, células madre neuronales y células primarias, entre ellas macrófagos, fibroblastos, queratinocitos, células endoteliales vasculares, hepatocitos y líneas de células establecidas como las células renales de hámster recién nacido (BHK) y de ovario de hámster chino (CHO) adherentes y las células 293. En nuestro sitio web encontrará una lista completa de las referencias publicadas. Accutase™ es una marca comercial de ICT, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 20°C) y proteger de la luz.
Tipo de célula Células madre
Clasificación Sin suero
Tipo de cultivo Cultivo celular adherente
Formulario Congelado
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Nivel de suero Sin suero
Sales inorgánicas Fosfato sódico
pH entre 6 y 8
Línea de productos Gibco, StemPro
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación
Cantidad 100 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Fuente Sin suero
Mostrar más Mostrar menos
Diseñado para aplicaciones de procesamiento de cultivos celulares y de tejido ex vivo. PRECAUCIÓN: Cuando se utiliza como dispositivo médico, la ley federal restringe su venta a los médicos o por orden de estos.