Learn More
Corning™ Reactivo de disociación CellStripper
BIOPHARMA
Código de producto. 15313661
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15313661 6 x 100 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 15313661 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 25056CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    115.34€ / paquete de 6
    Ahorro 14.66€
    11% Descuento
 Artículo restringido
En stock
La solución de disociación celular no enzimática desaloja suavemente las células adherentes en el cultivo
Diseñada para ser una alternativa a la tripsina cuando se usa junto con medios sin suero o que contengan suero
  • Formulado con una mezcla patentada de quelantes
  • Reduce el riesgo de daño celular asociado con las enzimas digestivas proteicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 2° hasta 8 °C
Formulario Líquido
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril
Cantidad 6 x 100 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.