Learn More
Gibco™ Tampón de disociación celular, sin enzimas, PBS
Código de producto. 11530456 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11530456 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 11530456 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor 13151014
 Artículo restringido
En stock
Sin material de origen animal
Gibco Cell Dissociation Buffer is a membrane-filtered, isotonic, and enzyme-free solution of salts, chelating agents, and cell-conditioning agents in calcium-free and magnesium-free phosphate-buffered saline (PBS). It is suitable for the gentle dissociation of mammalian cells for studies such as ligand binding, flow cytometry, and immunohistochemistry, that require intact cell surface proteins. Cell Dissociation Buffer works well with lightly adherent cell lines, such as HeLa and NIH 3T3, but is not recommended for the routine passaging of strongly adherent cells.
El tampón de disociación celular Gibco es una solución isotónica, sin enzimas y filtrada por membrana de sales, agentes quelantes y agentes de recuento celular en una solución salina tamponada con fosfato (PBS) sin calcio ni magnesio. El tampón de disociación celular Gibco es adecuado para la disociación de células de mamífero para estudios como unión de ligandos, citometría de flujo e inmunohistoquímica, que requieren proteínas de superficie celular intactas. El tampón de disociación celular Gibco funciona bien con líneas celulares ligeramente adherentes como HeLa y NIH 3T3, pero no se recomienda para el pasaje rutinario de células fuertemente adherentes.
Cultivo celular, cultivo de células de mamíferos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Quelantes EDTA
Contenido y almacenamiento Condiciones de almacenamiento: De 15 °C a 30 °C
Condiciones de envío: Temperatura ambiente
Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
Línea de células HeLa, NIH 3T3
Clasificación Libre de material de origen animal
Tipo de producto Reactivo para disociación de cultivo celular
Esterilidad Estéril con filtro
Con aditivos EDTA
Cantidad 100 mL
Notas Temperatura ambiente estable
Condiciones de envío Temperatura ambiente