Learn More
Corning™ Accutase™ Solución líquida para el desprendimiento de células
BIOPHARMA
Código de producto. 15323609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 x 100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15323609 1 x 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15323609 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 25058CI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.50€
    49.16€ / 100 ml
    Ahorro 5.34€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Eficiente, con desprendimiento suave de células adherentes en minutos.
Accutase es útil para el desprendimiento rutinario de células de recipientes plásticos para cultivo de tejidos estándar y recipientes plásticos con revestimiento de adhesión, incluida nuestra selección de recipientes plásticos con revestimiento de superficie avanzada. Accutase Es útil para el desprendimiento de células y para preparar suspensiones de células individuales a partir de poblaciones de células agrupadas para subcultivo de células, estudios analíticos y para un recuento celular preciso.
Accutase Está formulado en una concentración que está lista para usar, una vez descongelado. (Nota: Nunca descongelar Accutase a 37 °C.) Una botella descongelada de Accutase Se puede sacar del refrigerador y aplicar inmediatamente sobre las células. No debe precalentarse a 37ºC.° Accutase Contiene actividad proteolítica que descompone suavemente las moléculas de adhesión celular y permite el desprendimiento de las células del fondo del matraz.
Accutase La solución para el desprendimiento de células es:
  • Eficiente, con desprendimiento suave de células adherentes en minutos.
  • Una alternativa a la tripsina
  • Capaz de eliminar pasos de neutralización o lavado.
  • Accutase No contiene productos derivados de mamíferos o bacterias.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Formulario Líquido
Esterilidad Estéril
Formulación Enzimas de Accutase 1X preparadas en PBS de Dulbeccos (0,2 g/l de KCl, 0,2 g/l de KH2PO5, 8 g/l de NaCl y 1,15 g/l de Na2HPO4) con 0,5 mm de EDTA·4Na y 3 mg/l de rojo de fenol.
Cantidad 1 x 100 mL