UserName
Tubos de centrífuga
Los tubos de centrífuga son consumibles de laboratorio esenciales que se utilizan para la preparación, separación, almacenamiento y transporte de muestras en aplicaciones de investigación, clínicas, biotecnológicas e industriales. Nuestra gama de tubos de centrífuga incluye tubos cónicos, tubos de microcentrífuga, tubos resistentes a la unión de proteínas y opciones de gran capacidad diseñadas para adaptarse a una amplia variedad de flujos de trabajo.
Elija entre marcas de confianza como Corning™, Eppendorf™, Fisherbrand™, Thermo Scientific™, Labcon™, Brand™, Kimble Chase™, Duran™, Pyrex™ y Heathrow Scientific™. Disponibles en múltiples capacidades, opciones de esterilidad y tipos de cierre, estos tubos de centrífuga ofrecen un rendimiento fiable, garantizan la integridad de las muestras y son compatibles con las centrífugas de laboratorio habituales.
Tubos cónicos para centrífuga Falcon™ de 50 mL y alta claridad
Ideal para centrifugación celular, sedimentación, separación por gradientes de densidad.
Tubos cónicos de polipropileno para centrífuga Easy Reader™ de Fisherbrand™
Las graduaciones impresas en negro transparente garantizan lecturas precisas.
Tubos cónicos para centrífuga Falcon™ de 15 mL
Excelente claridad óptica y rendimiento fiable.
Guía de selección
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas
Preguntas frecuentes
Los tubos de centrífuga se utilizan para separar, procesar, transportar y almacenar muestras líquidas durante los flujos de trabajo de laboratorio. Son adecuados para aplicaciones en laboratorios de ciencias de la vida, clínicos, farmacéuticos e industriales.
Seleccione la capacidad del tubo en función del volumen de la muestra y la compatibilidad con la centrífuga. Entre las opciones más habituales se incluyen los tubos de microcentrífuga, los tubos de 15 ml, los tubos de 50 ml y formatos más grandes para el procesamiento de muestras a granel.
El polipropileno es el material más utilizado en los tubos de centrífuga, ya que ofrece resistencia química, durabilidad y compatibilidad con una amplia gama de aplicaciones de laboratorio.
Los tubos LoBind de Eppendorf ayudan a reducir la adsorción de proteínas y ácidos nucleicos en las paredes de los tubos, lo que mejora la recuperación de las muestras y facilita los flujos de trabajo analíticos más sensibles.
Los fabricantes líderes, entre los que se incluyen las marcas Corning, Fisherbrand y Thermo Scientific, ofrecen tubos de centrífuga estériles que ayudan a los laboratorios a mantener la integridad de las muestras y a reducir el riesgo de contaminación.
Las mejores marcas