Learn More
Falcon™ Tubos de centrífuga cónicos de alta claridad de 50 ml
BIOPHARMA
Código de producto. 10203001 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
Bolsa
Gradilla
RCF máx.:
16.000 x g
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase RCF máx. Tamaño de la unidad
10203001 Gradilla 16.000 x g paquete de 500
10788561 Bolsa 16.000 x g paquete de 500
12716688 Gradilla 16.000 x g paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10203001 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 352098
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.80€
    233.12€ / paquete de 500
    Ahorro 28.68€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Tapones de rosca de parte superior plana de polietileno de color azul de 33 mm (con rosca para encajar únicamente en tubos Corning Falcon).
Probados para soportar centrifugación de 16.000 RCF en un rotor totalmente soportado con agua a temperatura ambiente. Falcon Los tubos centrífugos cónicos de 50 mL son ideales para centrifugación de celdas; pelleteo; separación por gradientes de densidad.
Adecuado para aplicaciones de biología molecular, incluida la concentración de bacterias para el aislamiento de ADN, la purificación y la precipitación de ácidos nucleicos; almacenamiento de muestras (temperatura ambiente hasta -80 °C); y centrifugación de precipitados. 
  • Superficie hidrofóbica, biológicamente inerte para una buena recuperación de células o proteínas.
  • Graduaciones en azul oscuro en incrementos de 5 ml
  • Área de escritura blanca resistente a disolventes.
  • Esterilizados por irradiación.
 Polipropileno clarificado
  • Resistente a alcoholes y disolventes orgánicos suaves (no recomendado para procedimientos de extracción)
  • Pared translúcida para facilitar la visualización
  • Estable de -80 °C a +121 °C (de -112 °F a +250 °F)
  • Soporta fuerzas centrífugas de hasta 16.000 x g FCR
Información de órdenes
Disponible en bolsas o en gradillas de poliestireno reciclables de 25, en cajas de 500.
Compliance
Fabricado bajo ISO 9001: Norma 2000 y normativa de sistemas de calidad de la FDA, capítulo 1, título 21, sección 820 de CFR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, FDA, CFR
Color del tapón Azul
Diámetro exterior (imperial) 1,2 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Para el aislamiento del ADN, purificación y precipitación de ácidos nucleicos, aplicaciones de centrifugación de células
N.º por caja 500
Envase Gradilla
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 115 mm
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Parte superior plana con sello de llanta
Área de escritura Punto de rotulación blanco
Diámetro (métrico) 30 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 16.000 x g