Learn More
Falcon™ Tubos centrífugas cónicos de alta claridad de 15 mL
BIOPHARMA
Código de producto. 10136120 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Envase:
A granel
A granel, incluye 1 rejilla
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Envase Tamaño de la unidad
10136120 Gradilla paquete de 500
11507411 A granel, incluye 1 rejilla paquete de 500
10773501 A granel paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10136120 Proveedor Falcon™ N.º de proveedor 352097
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Probado para soportar centrifugación de 12.000 RCF (polipropileno) o 1.800 RCF (poliestireno) en un rotor totalmente soportado con agua a temperatura ambiente. Falcon™ Los tubos centrífugos cónicos de 15 mL son ideales para centrifugación de celdas; pelleting; separación por gradientes de densidad.
  • Cumple con los requisitos de grado bioanalítico y proporciona un rendimiento insuperable en aplicaciones de investigación críticas.
  • Diseño exclusivo de tapón de rosca doble que reduce el roscado cruzado y las fugas
  • Graduaciones de fácil lectura
  • Propiedades biológicas y físicas uniformes
  • Ideal para el almacenamiento criogénico a largo plazo de muestras a -80 C (°tubos de polipropileno)
El tubo más fiable del laboratorio
Los tubos cónicos Falcon son herramientas fáciles de usar y de alta calidad para proteger sus valiosas muestras. El diseño y la fabricación de vanguardia crean tubos diseñados para proporcionar una alta resistencia, una amplia estabilidad de temperatura y para ofrecer un gran desempeño en sus aplicaciones críticas. Protegerán sus valiosas muestras durante la centrifugación, la agitación vorticial y el almacenamiento a largo plazo en el congelador. Para afrontar este intenso desafío, los tubos Falcon están diseñados para:
  • Alta resistencia: El diseño de moldes de última generación, junto con una selección avanzada de resinas, crea paredes de tubos que están diseñadas para funcionar en situaciones de alto estrés.
  • No pirogenicidad: Probado a menos de 0,1 EU/mL
  • No toxicidad: Las resinas se seleccionan a través de una intensa variedad de pruebas de EE. UU. Farmacopea (USP ) pruebas de toxicidad
  • Bajo nivel de unión de proteínas: Corning Los ingenieros y científicos buscan continuamente materiales y procesos que minimicen la interferencia inducida por el material de laboratorio, como la unión de proteínas.
  • Embalaje de calidad: los tubos Falcon, además de ofrecer un rendimiento de calidad bioanalítica, utilizan un embalaje de estilo médico para garantizar una presentación estéril. Los tubos cónicos se envasan en prácticas gradillas reutilizables o en paquetes a granel compactos y respetuosos con el medio ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2000, FDA, CFR
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Azul
Diámetro exterior (imperial) 0,7 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 15 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con Centrifugación celular (peletización de células bacterianas, separación por gradientes de densidad); Biología molecular (purificación y precipitación de ácidos nucleicos), Almacenamiento de muestras (estable -80° hasta +121 °C); Centrifugación de precipitados
N.º por caja 500
Envase Gradilla
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 120 mm
Capacidad (imperial) 0,507 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tapón de rosca con borde hermético
Área de escritura Punto de rotulación blanco
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduated Sí
Graduaciones 0.5 mL
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 12.000 x g