Learn More
Thermo Scientific™ Tubos cónicos para centrífuga de polipropileno estériles de Nunc™
Código de producto. 11347201
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 mL
50 mL
Envase:
A granel
en gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
paquete de 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Envase Tamaño de la unidad
11347201 50 mL A granel paquete de 500
11397201 15 mL A granel paquete de 500
11307211 15 mL en gradilla paquete de 500
11317211 50 mL en gradilla paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11347201 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 339652
Plásticos premium para cultivo celular para resultados fiables
Usar código promocional 27952
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estos tubos cónicos de calidad superior son respetuosos con el medio ambiente y permiten obtener una mayor trazabilidad al ofrecer el área de escritura más amplia del sector.
Los tubos de polipropileno estériles cónicos para centrífuga Thermo Scientific™ Nunc de 15 ml y 50 ml son tubos cónicos de calidad superior, respetuosos con el medio ambiente, que ofrecen la mayor pulcritud gracias a la gradilla de plástico reciclable y que permiten obtener una mayor trazabilidad al ofrecer el área de escritura más amplia del sector. El instrumental de laboratorio Nunc está fabricado con resinas de gran pureza y se ha moldeado con los procedimientos más novedosos. El instrumental de laboratorio de plástico es una alternativa segura al vidrio que no compromete la exactitud.
  • Gradilla de plástico reciclable inocua para el medio ambiente que reduce la contaminación en comparación con el embalaje de espuma tradicional
  • A prueba de fugas para proteger las muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Blue
Color Clear
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables Sí
Material Polipropileno
N.º por caja 500/Cs.
Envase A granel
Cantidad Paquete de 25
Esterilidad Estéril
Sin ARNasa Yes
Sin ADNasa Yes
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Forma Cylindrical
Longitud (métrico) 98.6 mm
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Screw Cap
Cierre incluido Yes
Área de escritura Yes
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 17.000 x g
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.