Descripción
Utilice estos tubos para el procesamiento sencillo y seguro de volúmenes de muestra de hasta 5,0 ml. Eppendorf Tubes™ Representan la opción perfecta para trabajar con volúmenes de muestra –de tamaño medio.
- Ideal para trabajar con volúmenes de muestra de tamaño mediano que van desde 0,5 mL a 5,0 mL.
- Diseñado para facilitar su uso y manejo sencillo durante la preparación y el procesamiento de muestras.
- Adecuado para una amplia gama de temperaturas, lo que garantiza la adaptabilidad a diversas condiciones experimentales.
- Proporciona seguridad confiable durante la centrifugación con una clasificación máxima de hasta 25.000 x g.
- Diseñado específicamente para mejorar la recuperación de muestras, preservando la integridad de sus muestras.
- Disponible en Eppendorf Calidad, PCR limpio, Biopur™ , Estéril y con calidad de ADN forense para una pureza probada.
- Libre de plastificantes, biocidas o agentes desmoldantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Color | Incolora |
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 2 bolsas x 100 tubos |
| Cantidad | 200 tubos |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin ARNasa | Sí |
| Sin ADNasa | Sí |
| Mostrar más |