Learn More
Corning™ Tubos para centrífuga de polipropileno, estériles
BIOPHARMA
Código de producto. 10038980 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
250 mL
500 ml
RCF máx.:
12.000 x g
15.500 x g
3000 x g
6000 x g
Tipo de tapón:
CentriStar
No incluido
Tap
Tamaño de la unidad:
102 PCS
36 PCS
500 PCS
paquete de 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) RCF máx. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10038980 50 ml 3000 x g CentriStar paquete de 500
11323785 15 ml 12.000 x g No incluido 500 PCS
10151151 15 ml 12.000 x g Tap paquete de 500
10431013 15 ml 12.000 x g Tap paquete de 500
11343785 50 ml 12.000 x g No incluido paquete de 500
10314131 50 ml 15.500 x g Tap paquete de 500
10694541 50 ml 15.500 x g Tap paquete de 500
10509891 50 ml 3000 x g Tap paquete de 500
10758961 250 mL 6000 x g Tap 102 PCS
10018910 500 ml 6000 x g Tap 36 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10038980 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 430921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    283.20€
    255.32€ / paquete de 500
    Ahorro 27.88€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno transparente para una resistencia química superior. Los tubos para centrífuga de polipropileno de Corning™ son una solución ideal para necesidades de centrifugación.
  • Los tubos de centrífuga Corning cuentan con graduaciones impresas en negro y un gran punto de marcado blanco.
  • Disponible con su elección de estilos de tapas: La avanzada tapa Corning CentriStarTM o la tapa de cierre original.
  • Estéril. Sin ARNasa ni ADNasa.
  • Apirógenos.
  • Presión 95 kPa (14 psi) probada – tapón de sellado solamente.
PP = polipropileno, PET = tereftalato de polietileno, RCF = fuerza centrífuga relativa (x g).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Material del cierre Polietileno
Color del tapón Naranja
Diámetro exterior (imperial) 1,2 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 ml
Desechables Sí
Material Polipropileno
Envase Empacado a granel, sin rack
Esterilidad Estéril
Forma Cónico, autoestable
Longitud (métrico) 115 mm
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Forma del fondo Cónico, autoestable
Tipo de tapón CentriStar
Área de escritura Large White Marking Area
Diámetro (métrico) 29,1 mm
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 3000 x g