Learn More
Eppendorf™ Tubo de microcentrífuga LoBind para proteínas de polipropileno
Código de producto. 10316752 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 ml
1,5 ml
2mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10316752 0,5 ml paquete de 100
10708704 1,5 ml paquete de 100
10718894 2mL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10316752 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030108094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.75€
    16.50€ / paquete de 100
    Ahorro 1.25€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Almacene muestras de péptidos, anticuerpos o virus en estos tubos para microcentrífuga LoBind. Los tubos para microcentrífuga LoBind para proteínas de polipropileno Eppendorf™ son idóneos para trabajar en la investigación de proteínas, la espectrom
  • Manipulación sin problemas con los volúmenes/concentraciones más pequeños de una gran variedad de proteínas
  • La manipulación preliminar de los tubos mediante saturación con BSA o siliconización no es necesaria para garantizar la recuperación de las proteínas en el tubo de plástico
  • Se pueden obtener tasas de recuperación superiores al 99 %
  • Las actividades enzimáticas, por ejemplo, no se reducen en este tubo, y los efectos de desnaturalización causados por la interacción con la superficie han quedado casi completamente excluidos
  • Sin los efectos secundarios de un revestimiento de superficie
  • Los tubos están disponibles en Eppendorf LoBind™ Material para la máxima recuperación de muestras valiosas
  • Máxima recuperación de proteínas (más del 97 %, BSA 1 μg/mL)
  • Sin revestimiento de superficie, por ejemplo, silicona
  • Libre de ADN, DNasa, RNasa y ATP (PCR* limpio)
  • Material de polipropileno especial fabricado en condiciones de procesamiento optimizadas
  • Alto grado de durabilidad de centrifugación, con capacidad de 18 000 ×g
  • Alto grado de transparencia
  • Safe-Lock tapa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material del cierre Polipropileno
Capacidad (métrico) 0,5 ml
Material Polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Los consumibles LoBind de proteínas son ideales para trabajos en investigación de proteínas, espectrometría de masas, preparación de muestras de matrices de proteínas y almacenamiento de muestras de virus, anticuerpos y péptidos
N.° por paquete 100 tubos (2 bolsas de 50)
Volumen (métrico) 0,5 ml
Esterilidad Limpio para PCR