Learn More
Fisherbrand™ Tubos de polipropileno para centrífuga
Código de producto. 11829650 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11829650 50 mL paquete de 500
1 options
Código de producto. 11829650
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las graduaciones impresas en negro con separación uniforme permiten su fácil lectura sin perder precisión. Los tubos para centrífuga de polipropileno Fisherbrand™ ofrecen una alta resistencia química y tolerancia de FCR.
  • Gran área de marcado blanca que facilita el etiquetado de muestras
  • El tapón azul de cierre hermético con un diseño de rosca de inicio doble permite un sellado seguro y hermético
  • Envasados en bolsas, 25/bolsa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 95 kPa
Color del tapón Azul
Capacidad (métrico) 50 mL
Material Polipropileno
Para utilizar con Centrifugación
Envase 25/bolsa; caja de 500 unidades
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tap
Tipo de producto Tubo para centrífuga