Learn More
Corning™ Tubos para centrífuga de polipropileno, estériles
BIOPHARMA
Código de producto. 10018910 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
250 mL
500 ml
RCF máx.:
12.000 x g
15.500 x g
3000 x g
6000 x g
Tipo de tapón:
CentriStar
No incluido
Tap
Tamaño de la unidad:
102 PCS
36 PCS
500 PCS
paquete de 500
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) RCF máx. Tipo de tapón Tamaño de la unidad
10018910 500 ml 6000 x g Tap 36 PCS
11323785 15 ml 12.000 x g No incluido 500 PCS
10151151 15 ml 12.000 x g Tap paquete de 500
10431013 15 ml 12.000 x g Tap paquete de 500
11343785 50 ml 12.000 x g No incluido paquete de 500
10314131 50 ml 15.500 x g Tap paquete de 500
10694541 50 ml 15.500 x g Tap paquete de 500
10038980 50 ml 3000 x g CentriStar paquete de 500
10509891 50 ml 3000 x g Tap paquete de 500
10758961 250 mL 6000 x g Tap 102 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10018910 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    334.13€
    301.42€ / paquete de 36
    Ahorro 32.71€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con polipropileno transparente para una resistencia química superior. Los tubos para centrífuga de polipropileno de Corning™ son una solución ideal para necesidades de centrifugación.
  • Los tubos de centrífuga Corning cuentan con graduaciones impresas en negro y un gran punto de marcado blanco.
  • Disponible con su elección de estilos de tapas: la avanzada tapa Corning CentriStarTM o la tapa de cierre original.
  • Estéril
  • Apirógenas
  • Presión 95 kPa (14 psi) probada, tapón de sellado solamente.
PP = polipropileno, PET = tereftalato de polietileno, RCF = fuerza centrífuga relativa (x g).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con certificación de ausencia de pirógenos
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Naranja
Color Natural
Capacidad (métrico) 500 ml
Material Polipropileno
N.º por caja 36
N.° por paquete 6
Envase Sin rack
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Capacidad (imperial) 16,9 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Tap
Área de escritura No
Graduated Sí
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 6000 x g