Learn More
Fisherbrand™ Tubos de polipropileno cónicos para centrífuga Easy Reader™
Código de producto. 11765075 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 ml
50 mL
Tipo de tapón:
Cierre hermético
Tapón plano
Envase:
25/funda
25/gradilla
A granel
Funda
en gradilla
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 125
paquete de 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Envase Esterilidad Tamaño de la unidad
11765075 15 ml Cierre hermético Funda Estéril paquete de 500
11755075 15 ml Tapón plano Funda Estéril paquete de 500
11849650 15 ml Tapón plano en gradilla Estéril paquete de 500
11889640 15 ml Cierre hermético en gradilla Estéril paquete de 500
11935372 50 ml Tapón plano A granel Estéril paquete de 125
11512303 50 ml Tapón plano A granel Estéril paquete de 500
11899640 50 ml Cierre hermético 25/gradilla Estéril paquete de 500
11809650 50 ml Cierre hermético 25/funda Estéril paquete de 500
11819650 50 mL Tapón plano en gradilla Estéril paquete de 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11765075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    99.71€ / paquete de 500
    Ahorro 12.29€
    10% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas.
Los tubos cónicos para centrífuga de polipropileno Fisherbrand™ Easy Reader™ proporcionan una excepcional resistencia química en una gran variedad de tamaños. Las graduaciones nítidas de color negro impresas garantizan lecturas exactas.
  • Apirógenas
  • Fondo cónico
  • Gran área de etiquetado
  • Estilos estériles y no estériles
  • Con graduaciones negras y zona de rotulación blanca
  • Los tubos de 15 ml están graduados en subdivisiones de 0,5 ml, de 2 a 14,5 ml
  • Los tubos de 50 ml están graduados en incrementos de 5 ml, de 5 a 50 ml
Información de órdenes
Disponibles en manguitos o gradillas de espuma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 95 kPa
Diámetro exterior (imperial) 0,7 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 15 ml
Material Polipropileno
Incluye Graduaciones negras y zona de rotulación blanca
N.º por caja 500
N.° por paquete 50
Envase Funda
Tolerancia El intervalo de temperatura de trabajo recomendado para polipropileno y PET es el mismo (0-40 °C)
Esterilidad Estéril
Sin ARNasa Sí
Sin ADNasa Sí
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 119 mm
Capacidad (imperial) 0,50 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón Cierre hermético
Área de escritura Punto de rotulación blanco
Diámetro (métrico) 17 mm
Graduaciones 0,5 mL
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 12.000 x g