Descripción
Fabricados con polipropileno transparente para una resistencia química superior. Los tubos para centrífuga de polipropileno de Corning™ son una solución ideal para necesidades de centrifugación.
- Los tubos de centrífuga Corning cuentan con graduaciones impresas en negro y un gran punto de marcado blanco.
- Disponible con su elección de estilos de tapas: la avanzada tapa Corning CentriStarTM o la tapa de cierre original.
- Estéril
- Apirógenas
- Presión 95 kPa (14 psi) probada, tapón de sellado solamente.
PP = polipropileno, PET = tereftalato de polietileno, RCF = fuerza centrífuga relativa (x g).
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con certificación de ausencia de pirógenos |
| Material del cierre | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Color del tapón | Naranja |
| Color | Natural |
| Capacidad (métrico) | 250 mL |
| Desechables | Un solo uso |
| Material | Polipropileno |
| N.º por caja | 102 |
| N.° por paquete | 6 |
| Envase | Sin rack |
| Mostrar más |