Learn More
Corning™ Tubos para centrífuga con tapa CentriStar™
BIOPHARMA
Código de producto. 10604551 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
50 mL
Graduaciones:
De 1,5 a 14,5 ml en intervalos de 0,5 ml
De 1,5 a 14,5 ml en intervalos de 0,5 ml
De 5 a 50 ml en incrementos de 2,5 ml
Envase:
A granel
Funda
Gradilla
Gradilla universal
RCF máx.:
12.500 x g
15.500 x g
17.000 x g
Tamaño de la unidad:
300 PCS
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Envase RCF máx. Tamaño de la unidad
10604551 50 mL De 5 a 50 ml en incrementos de 2,5 ml A granel 17.000 x g paquete de 500
10334131 50 mL De 5 a 50 ml en incrementos de 2,5 ml Gradilla 17.000 x g paquete de 500
10579691 15 ml De 1,5 a 14,5 ml en intervalos de 0,5 ml Gradilla 12.500 x g paquete de 500
10738771 15 ml De 1,5 a 14,5 ml en intervalos de 0,5 ml Funda 12.500 x g paquete de 500
10291433 50 mL De 5 a 50 ml en incrementos de 2,5 ml Gradilla universal 15.500 x g 300 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10604551 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 430829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    235.32€
    211.63€ / paquete de 500
    Ahorro 23.69€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Características CentriStar™ tapas planas fáciles de poner y quitar y ofrecen una ergonomía avanzada con moleteados más anchos y un diseño de borde enrollable para un agarre más fácil. Corning™ Tubos de centrífuga con CentriStar™ El diseño a prueba de fugas de los tapones viene con una función de tapón revolucionaria que elimina prácticamente todas las filtraciones cuando se usa en las condiciones recomendadas.
El diseño a prueba de fugas incluye una revolucionaria tapa macho que elimina prácticamente cualquier filtración si se utiliza en las condiciones recomendadas. Incluye tapas CentriStar™ con una parte superior plana de fácil extracción/colocación, además de ofrecer unas características ergonómicas avanzadas con estrías más anchas y un diseño de borde enrollado para facilitar el agarre.
Rendimiento superior
  • Intervalo de temperatura de -80 ° a 120 °C
  • Fondos cónicos
  • Fabricado en polipropileno (PP) puro transparente de calidad médica para una excelente visibilidad y resistencia
  • Estéril, certificado como libre de ARNasa/ADNasa y apirógeno
  • Zona de rotulación blanca de gran tamaño y graduaciones impresas en negro
  • 5 años de vida útil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin ARNasa/ADNasa
Material del cierre Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color del tapón Naranja
Diámetro exterior (imperial) 1,2 in
Color Transparente
Capacidad (métrico) 50 mL
Desechables Un solo uso
Material Polipropileno
N.º por caja 500
N.° por paquete 25
Envase A granel
Esterilidad Estéril
Forma Cónicos
Longitud (métrico) 114 mm
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Forma del fondo Cónicos
Tipo de tapón CentriStar
Cierre incluido Sí
Área de escritura Zona de rotulación blanca grande
Diámetro (métrico) 29,1 mm
Graduated Sí
Graduaciones De 5 a 50 ml en incrementos de 2,5 ml
Tipo de producto Tubo para centrífuga
RCF máx. 17.000 x g