UserName
Petri Dish
Placas Petri
Las placas Petri son esenciales para los flujos de trabajo microbiológicos fiables, el cultivo celular y la manipulación rutinaria de muestras, ya que le ayudan a cultivar, aislar y observar microorganismos o células con resultados consistentes. En esta gama encontrará opciones estériles, asépticas y reutilizables en formatos comunes, como placas de 90 mm, con diseños ventilados para facilitar el intercambio de gases y reducir la condensación cuando sea necesario. Elija entre marcas de confianza como Thermo Scientific™, Gosselin™, Fisherbrand™, Corning™, Duran™ y BRAND™ para adaptarse a su protocolo, requisitos de esterilidad y preferencias de material (plástico o vidrio). Tanto si necesita placas estériles de alto rendimiento para el trabajo diario en el laboratorio como placas reutilizables y duraderas para un uso repetido, estas selecciones están clasificadas para ayudarle a identificar rápidamente los productos de alto rendimiento en toda la UE.
Placas Petri estándar Sterilin™ de 90 mm de Thermo Scientific™
Cultive microorganismos en medios sólidos utilizando estas placas poco profundas que maximizan el espacio de la incubadora y cuentan con un acabado espejo que garantiza una alta calidad óptica.
Thermo Scientific™ Sterilin™ Standard 90mm Petri Dishes
Placas Petri estériles para el trabajo diario en el laboratorio
Abastézcase de placas Petri estériles y asépticas, aptas para la UE, para realizar placas, incubaciones y observaciones de forma consistente, ideales para las ajetreadas rutinas de microbiología.
Sterile Petri Dishes for Daily Lab Work
Placas ventiladas para un mejor manejo
Elija diseños ventilados para favorecer el flujo de aire y reducir el riesgo de condensación cuando su protocolo lo permita, disponibles en formatos populares para un pedido rápido.
Vented Plates for Better Handling
Ahorre ahora - Ofertas exclusivas
Preguntas frecuentes
Las placas Petri ventiladas permiten un intercambio de gases controlado, lo que puede ayudar a reducir la condensación y favorecer determinadas condiciones de cultivo. Las placas no ventiladas ofrecen un sellado más hermético y suelen ser las preferidas para reducir el riesgo de contaminación. Thermo Scientific, Fisherbrand y Corning ofrecen ambos tipos: elija en función de su protocolo y configuración de incubación.
Los tamaños más comunes son 90 mm para microbiología rutinaria y formatos más pequeños (por ejemplo, 50-60 mm) para muestras limitadas o flujos de trabajo específicos. Adapte el diámetro y la altura a sus necesidades de volumen de medio y espaciado de colonias. Marcas como Gosselin y Thermo Scientific ofrecen múltiples tamaños para que pueda estandarizar todos los experimentos.
El plástico (a menudo poliestireno) es conveniente para flujos de trabajo estériles y de un solo uso, así como para laboratorios de alto rendimiento. Las placas Petri de vidrio son reutilizables y adecuadas cuando se requiere una esterilización repetida. Duran es una marca muy utilizada por sus opciones de vidrio borosilicato duradero, mientras que Fisherbrand y Corning ofrecen gamas de plástico fiables para el cultivo rutinario.
Mantenga las placas Petri estériles selladas en su embalaje original hasta su uso y guárdelas en un lugar limpio y seco, alejado del polvo y de temperaturas extremas. Abra los envases solo en condiciones controladas adecuadas (por ejemplo, cerca de una llama o en un armario cuando sea necesario). Las líneas estériles de Thermo Scientific y Gosselin se envasan para garantizar una manipulación segura.
Los platos asépticos se fabrican y envasan para minimizar el riesgo de contaminación y suelen ser adecuados para el cultivo microbiológico y la manipulación rutinaria de cultivos. Se utilizan cuando se necesita material de laboratorio limpio y uniforme sin pasos de esterilización adicionales. Muchas opciones de Thermo Scientific Sterilin y Fisherbrand se suministran asépticas para un trabajo diario eficiente.
Utilice placas ventiladas cuando sea apropiado, evite apilarlas demasiado y deje que las placas se equilibren a la temperatura de incubación. Vierta los medios a temperaturas adecuadas y considere la posibilidad de incubar las placas invertidas cuando su protocolo lo permita. Los diseños ventilados de Gosselin, Fisherbrand y Thermo Scientific pueden ayudar a controlar la acumulación de humedad en los flujos de trabajo habituales.
Las mejores marcas