Learn More
Gosselin™ Placa de Petri redonda de poliestireno con doble bolsa externa
Código de producto. 15468784
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 825
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15468784 100 mm paquete de 825
1 options
Código de producto. 15468784 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor BP90B102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00€
    152.49€ / paquete de 825
    Ahorro 137.51€
    47% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza en gran variedad de aplicaciones como entornos clínicos, medio ambiente, industrias y microbiología.
  • Se utiliza en gran variedad de aplicaciones como entornos clínicos, medio ambiente, industrias y microbiología
Compliance
CE N 1935/2004, ISO 11137, ESTÉRIL SAL 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE N1935/2004, ISO 11137: ESTÉRIL R SAL 10-6
Descripción Tiene doble bolsa externa con trazabilidad
Color Natural
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de Petri
Número de pocillos 1
Cantidad 33/bolsa
Tamaño 15 x 100 mm
Ventilación No
Altura (métrico) 41 mm
Diámetro (métrico) 100 mm