Learn More
Placa de Petri aséptica Gosselin™ con embolsado doble y etiquetas de trazabilidad
BIOPHARMA
Código de producto. 15478784
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
14,2 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 825
Código de producto. Altura (métrico) Tamaño de la unidad
15478784 14,2 mm paquete de 825
1 options
Código de producto. 15478784 Proveedor Gosselin N.º de proveedor BP93B101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00€
    109.49€ / paquete de 825
    Ahorro 107.51€
    49% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñada en colaboración con fabricantes de equipos de llenado de placas de Petri. Gosselin™ Las placas de Petri asépticas con doble bolsa y etiquetas de trazabilidad son ideales para el examen microbiológico ya sea mediante técnicas de siembra en superficie o de vertido en placa.
  • Optimizado para automatización
  • Con ventilación: 3 orificios de ventilación
  • Doble bolsa externa con etiqueta de trazabilidad
  • Fabricados en un entorno de clase 100
  • Norma de control de alta calidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE N° °1935/2004, ISO 11137, Aséptico
Color Natural
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de Petri
Número de pocillos 1
Para utilizar con (aplicación) Para su uso clínico, medioambiental, industrial y en microbiología
Cantidad Cartón de 825
Altura (métrico) 14,2 mm
Diámetro (métrico) 90 mm