Learn More
Gosselin™ Placa de Petri con tres orificios de ventilación 100x15 mm, optimizada para la automatización
Descripción
Las placas de Petri de 100 x 15 mm Gosselin se han diseñado en colaboración con fabricantes de equipos de llenado de placas de Petri. Estas placas de Petri son ideales para el examen microbiológico mediante técnicas de placas de superficie o de vertido de placas.
- Poliestireno de cristal
- Tres orificios de ventilación
- Planicidad óptima
- Fabricados en clase 100
- SAL 10-6
- Fundas de fácil apertura
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Optimizado para automatización |
| Ventilación | 3 |
| Altura (métrico) | 14,2 mm |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |