Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri de 30 a 140 mm Sterilin™
Descrizione
Ahorre espacio en su incubadora con las placas de Petri de 30 a 140 mm Thermo Scientific™ Sterilin™. Estas pequeñas placas son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA
- Fabricación aséptica
- La placa de diámetro de 50 mm (número de catálogo 124) tiene más de 20 mm de profundidad y está diseñada para ayudar a la manipulación de medios líquidos
- La placa de 55 mm alberga filtros de membrana de 47 mm, lo que la hace adecuada para el análisis de aguas
- La placa de 140 mm se ha producido y probado de acuerdo con el estándar para placa de Petri EN ISO 24998 que incluye controles dimensionales exhaustivos
Specifica
Specifica
| Forma | Forma redonda |
| Esterilidad | Fabricación aséptica |
| Tratamiento de superficie | Sin tratar |
| Tipo | Placa de Petri |
| N.º por caja | 540 |
| N.° por paquete | 10 |
| Ventilación | 1 |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Diámetro (métrico) | 60 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?