Learn More
Corning™ Placa de Petri Gosselin™
Código de producto. 15458784
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
88 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 825
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15458784 88 mm paquete de 825
1 options
Código de producto. 15458784 Proveedor Corning™ N.º de proveedor BP90B101
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.00€
    117.07€ / paquete de 825
    Ahorro 11.93€
    9% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno. Corning ™Gosselin ™ Placa Petri envasada en una doble bolsa exterior con trazabilidad.
Placa de Petri de poliestireno redonda
  • Un compartimento
  • Sin ventilación
  • Diámetro de la parte inferior: 88mm
  • Diámetro de la tapa: 92 mm
  • Las materias primas cumplen con la normativa CE N°1935/2004
  • Nivel garantizado de esterilización según ISO 11137: Aséptica
  • Envasada en bolsa externa doble
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 11137, CE 1935/2004
Cierre incluido Tapón incluido
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad ISO 11137: Aséptico
Tipo Placa de Petri
Número de pocillos 1
Para utilizar con (aplicación) Para microbiología, cultivo celular, germinación
Envase Bolsa externa doble, 33/bolsa
Cantidad 825/pack
Ventilación No
Diámetro (métrico) 88 mm