Learn More
Fisherbrand™ Placas Petri de poliestireno
Código de producto. 12654785 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Ventilación:
0
1
3
Tamaño de la unidad:
600 PCS
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Ventilación Tamaño de la unidad
12654785 1 600 PCS
12664785 3 600 PCS
12644785 0 600 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12654785
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Transparentes. Las placas de Petri de poliestireno Fisherbrand™ son perfectas para aplicaciones de cultivo celular o microbiano.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
Tipo Placa de Petri
Cantidad 600/caja
Ventilación 1
Altura (métrico) 16,2 mm
Diámetro (métrico) 90 mm