Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri Nunc™
Descripción
Prepare muestras para entornos hospitalarios, ciencias de la alimentación o el sector farmacéutico con las placas de Petri Thermo Scientific™ Nunc™. Estas placas están disponibles con una rejilla moldeada y ofrecen un rendimiento adecuado con los dispensadores automáticos debido a su forma totalmente plana y a su altura uniforme.
- Para el cultivo de bacterias, hongos y otros microorganismos
- Fabricadas con poliestireno transparente de alta calidad y con tapa
- Con anillos de apilamiento superiores e inferiores para facilitar la manipulación y permitir un apilamiento más estable
- Ventiladas para intercambio gaseoso
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Plano |
| Área de cultivo | 58 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Untreated |
| Tipo | Placa de Petri |
| Número de pocillos | 1 |
| N.º por caja | 320 |
| N.° por paquete | 20 |
| Mostrar más |