Learn More
Fisherbrand™ Placas de Petri de poliestireno, estériles
Código de producto. 12604795 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Altura (métrico):
15 mm
16,2 mm
Ventilación:
1
3
Tamaño de la unidad:
600 PCS
paquete de 600
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Ventilación Tamaño de la unidad
12604795 15 mm 3 600 PCS
12674785 16,2 mm 1 600 PCS
12684785 16,2 mm 3 600 PCS
15788517 16,2 mm 3 paquete de 600
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12604795
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Gama de placas de Petri asépticas o estériles de gran calidad perfecta para el cultivo celular o microbiano, o para la recogida, examen y almacenamiento de muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Tipo Placa Petri de perfil bajo
Bordes Reborde elevado
Cantidad 600/caja
Ventilación 3
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 90 mm