Learn More
Thermo Scientific™ Asa con aguja Sterilin™, dura
Código de producto. 11369283
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen:
1μL
1 μl
10μL
10 μl
Tipo de producto:
Aguja de inoculación
Asa con aguja
Asa de inoculación con esfera
Asa y aguja de inoculación, rígida
Espátula en forma de L
Color:
Azul
Azul oscuro
Color morado
Verde
Verde claro
Verde oscuro
Cantidad:
10
500
1000
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
500 PCS
800 PCS
paquete de 1000
paquete de 800
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen Tipo de producto Color Cantidad Tamaño de la unidad
11369283 10μL Asa y aguja de inoculación, rígida Azul oscuro 10 800 PCS
11379283 1μL Asa y aguja de inoculación, rígida Verde oscuro 10 800 PCS
11834732 1μL Asa con aguja Verde claro 10 paquete de 800
11778858 1 μl Asa de inoculación con esfera Verde 1000 1000 PCS
11788858 10 μl Asa de inoculación con esfera Azul 1000 1000 PCS
11718868 - Aguja de inoculación Color morado 1000 paquete de 1000
11788978 - Espátula en forma de L Azul 500 500 PCS
11728868 - Espátula en forma de L Azul 1000 1000 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11369283 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor SL10H
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Simplifique sus trabajos con cultivos con las asas y espátulas Thermo Scientific™ Sterilin™. Selección de instrumentos para inoculación, sembrado por estría de diluciones, propagación y recogida de colonias.
Simplifique sus trabajos con cultivos con las asas y espátulas Thermo Scientific™ Sterilin™ .Selección de instrumentos para inoculación, sembrado por estría de la dilución, propagación y recogida de colonias.
NO ESTÁ DISPONIBLE EN AMÉRICA
  • Para la inoculación, el sembrado por estría de las diluciones, la propagación y la recogida de colonias aisladas.
  • Elimine la necesidad de flamear y el riesgo posterior que presenta el asa de inoculación de aerosoles para volúmenes de muestras fijos con una opción en forma de esfera para el sembrado por estría de la dilución o una aguja para la recogida colonias y los cultivos por punción.
  • Asas rígidas y flexibles que se adaptan a las diferentes aplicaciones y preferencias del usuario.
  • El vástago hexagonal mejora el agarre y ayuda en la orientación.
  • Sin lubricantes, aceites ni cargas electrostáticas para facilitar el humedecimiento uniforme y una transferencia de líquidos completa.
  • Sin bordes afilados, lo que se traduce en un sembrado por estría y en placa de los cultivos suave y sin problemas.
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
Información para pedidos
  • No disponibles en todas las áreas geográficas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen 10μL
Esterilidad Irradiada
Color Azul oscuro
Tipo de producto Asa y aguja de inoculación, rígida
Cantidad 10