Learn More
Gosselin™ Placa de Petri doble de 100x15 mm, con doble embolsado con etiquetas de trazabilidad, optimizada para la automatización
BIOPHARMA
Código de producto. 15448784
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 825
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
15448784 Estéril paquete de 825
1 options
Código de producto. 15448784 Proveedor Gosselin™ N.º de proveedor BI93D102
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    161.24€ / paquete de 825
    Ahorro 2.76€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Optimizado para la automatización y con embolsado doble para mayor seguridad
El producto estéril incluye una doble bolsa exterior con trazabilidad.
  • Tres orificios de ventilación
  • Poliestireno de cristal
  • Planicidad óptima
  • Fabricados en clase 100
  • Área mate
  • Fundas de fácil apertura
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de Petri
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Redondo
Esterilidad Estéril
Número de pocillos 2
Envase Fundas de apertura fácil, con doble bolsa con etiquetas de trazabilidad
Ventilación 3
Altura (métrico) 14,2 mm
Diámetro (métrico) 90 mm